Learn More
Peróxido de hidrógeno al 30-32 % (p/p) (100 volúmenes), certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 11488333 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11488333 25 L Recipiente de plástico 25 LT
10736291 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
10284000 2.5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11488333 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1800/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O2, número CAS 7722-84-1, albona, hioxilo, dióxido de hidrógeno, inhibina, interox, kastona, oxidol, perhidrol, peroxaan, superoxol,1 l, 30-32 %w/w, 108 °C, CHEBI:16240, incoloro, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peróxido de hidrógeno, -33 °C, 11333, 34.014, frasco de plástico HDPE, 3,3, líquido, 784, OO, 1,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL 11333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición 108°C
Punto de fusión -33°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 30-32%w/w
Envase Recipiente de plástico
Densidad del vapor 1.1
pH 3.3
Cantidad 25 L
Forma física Líquido