Learn More
Peróxido de hidrógeno al 30-32 % (p/p) (100 volúmenes), certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10284000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10284000 2.5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10736291 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
11488333 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10284000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1800/17
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O2, número CAS 7722-84-1, albona, hioxilo, dióxido de hidrógeno, inhibina, interox, kastona, oxidol, perhidrol, peroxaan, superoxol,1 l, 30-32 %w/w, 108 °C, CHEBI:16240, incoloro, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peróxido de hidrógeno, -33 °C, 11333, 34.014, frasco de plástico HDPE, 3,3, líquido, 784, OO, 1,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL 11333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxidol, perhidrol, dióxido de hidrógeno, inhibina, peroxan, hioxil, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición de 108 °C
Punto de fusión -33 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 30-32 % p/p
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor 1.1
pH 3.3
Cantidad 2.5 l
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide