Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, al 3 % en peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
25 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10081254 25 mL Frasco de plástico 25 ML
10517824 100 mL Frasco de plástico 100 ML
10061494 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10081254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50€
    23.65€ / 25 ml
    Ahorro 2.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Nombre de nota 3 wt.% solution in water, stabilized
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal HOOH
Densidad 1.0100g/mL
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.01
Cantidad 25 mL