Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, al 3 % en peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
25 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061494 1 L Frasco de plástico 1 LT
10081254 25 mL Frasco de plástico 25 ML
10517824 100 mL Frasco de plástico 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    118.65€ / 1 litros
    Ahorro 19.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Nombre de nota 3 wt.% solution in water, stabilized
Punto de ebullición 100.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.01
Fórmula lineal HOOH
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Peróxido de hidrógeno, solución al 3 % en peso en agua, estabilizada
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2