Learn More
Peróxido de hidrógeno, sol. ac. al 27 % p/p, estable, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377976 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11377976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13235.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Nombre de nota stabilized
CAS 7722-84-1
Punto de ebullición 107°C
Punto de fusión -26°C
Concentración 27% w/w aq. soln.
Densidad 1.1
Índice de refracción 1.335
Fórmula molecular H2O2
Número MDL MFCD00011333
Cantidad 100 mL
Número UN UN2014
Beilstein 3587191
Índice Merck 14,4798
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide
Información de solubilidad Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peroxol
Peso molecular (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.02