Learn More
Peróxido de hidrógeno, 12 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534274 100 mL 100 ml
16524274 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Peso molecular (g/mol) 34.01
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Punto de ebullición 100.0°C
Densidad 1.0500 g/mL
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular H2O2
Fórmula lineal H2O2
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01