Learn More
Peróxido de hidrógeno al 12 % (p/v) (40 volúmenes), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10776481 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10776481 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10776481 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1650/17
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7722-84-1
Punto de ebullición de 100 °C
Punto de fusión de 0 °C
Fórmula molecular H2O2
Número MDL 11333
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide, 12% w/v
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide