Learn More
Sal de potasio de malonato de metilo e hidrógeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Methyl Malonate |
| CAS | 38330-80-2 |
| Fórmula molecular | C4 H5 O4 . K |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].COC(=O)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio; 3-metoxi-3-oxopropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.9825 |