Learn More
Sal de potasio de malonato de metilo e hidrógeno, TRC
Código de producto. 30392635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392635 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30392635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71464050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Fórmula molecular C4 H5 O4 . K
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio; 3-metoxi-3-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 156.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9825