Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Hexachloroplatinate Solution |
| CAS | 16941-12-1 |
| Fórmula lineal | H2PtCl6 |
| Número MDL | MFCD00011179 |
| Número UN | UN3264 |
| Concentración | 8% in H2O |
| Densidad | 1.060g/mL at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.81g/mol |
| Porcentaje de pureza | 8% |
| Envase | Glass bottle |
| Mostrar más |