Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de hidrógeno hidrato, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Hexachloroplatinate(IV) Hydrate |
| Punto de fusión | 60.0°C |
| Nombre de nota | ca. 40% Pt |
| Forma física | Polvos o fragmentos |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H2PtCl6·xH2O |
| Número UN | UN 2507 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.82 |
| Mostrar más |