Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de hidrógeno hidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10627751 1 g Frasco de vidrio 1 g
10106990 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto de fusión 60.0°C
Forma física Polvo y trozos
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2PtCl6·xH2O
Información de solubilidad (in alcohol) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82
Porcentaje de pureza ≥37.50% (Pt)
Grado Reactivo ACS