Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de hidrógeno hidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate |
| Punto de fusión | 60.0°C |
| Forma física | Polvo y trozos |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | H2PtCl6·xH2O |
| Información de solubilidad | (in alcohol) Passes test |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.82 |
| Porcentaje de pureza | ≥37.50% (Pt) |
| Grado | Reactivo ACS |