Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de hidrógeno hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), 38 a 40% de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771424 5 g Frasco de vidrio 5 g
10457182 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10501804 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363590050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto de fusión 60.0°C
Nombre de nota 38 to 40% Pt
Forma física Polvo o trozos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 38 to 40% (Pt)
Fórmula lineal H2PtCl6·xH2O
Índice Merck 14, 7526
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales