Learn More
Hidrato de hexacloroplatinato hidrógeno, 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10506440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10506440 1 g Frasco de vidrio 1 g
10441990 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437200010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen hexachloroplatinate hydrate
Punto de fusión 60.0°C
Forma física Polvo, cristales y trozos
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 37% min. (Pt)
Fórmula lineal H2PtCl6·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales