Learn More
Hexahidrato de hidrógeno hexacloroiridato(IV), aprox. 40 % iridio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137503 5 g Frasco de vidrio 5 g
10022560 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10137503 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16941-92-7 | H2Cl6Ir·6H2O | 515.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16941-92-7
Fórmula molecular H2Cl6Ir·6H2O
Peso molecular (g/mol) 515.02
Número MDL MFCD00149907
Sinónimo Chloroiridic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Nombre de nota Approx. 40% Iridium
Color Negro
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2IrCl6·6H2O
Cantidad 5 g
Fieser 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.02
Porcentaje de pureza ∼40% Iridium
Forma física Crystals