Learn More
Complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno, ca. 70 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hydrogen fluoride pyridine complex is used to prepare beta-fluoroamines via reaction with amino alcohols. As a fluorinating agent, is involved in the fluorination of 2,2-diary-1,3-dithiolanes. It is associated with nitrosonium tetrafluorborate to prepare gem-difluorides by reacting with ketoximes. It is also used to convert secondary and tertiary alcohols into their respective alkyl fluorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El complejo de piridina de fluoruro de hidrógeno se utiliza para preparar beta-fluoroaminas mediante reacción con aminoalcoholes. Como agente fluorinador, está involucrado en la fluoración de 2,2-diario-1,3-ditiolanos. Se asocia con el tetrafluorborato de nitrosonio para preparar difluoruros de gemas al reaccionar con cetoximas. También se usa para convertir alcoholes secundarios y terciarios en sus respectivos fluoruros de alquilo.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, metales y ácidos fuertes. Reacciona de manera violenta con el agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen fluoride pyridine complex |
| Densidad | 1.1 |
| Punto de ebullición | 50°C (1 mmHg) |
| Notas del porcentaje del ensayo | ≈ 70 % de HF |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1790 |
| Beilstein | 4750151 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Índice Merck | 14,6821 |
| Porcentaje de pureza | ca. 70% HF |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen fluoride pyridine complex
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride pyridine