Learn More
Hidrógeno fluoruro-piridina, 65-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502401 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico en lata
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10502401 100 g Frasco de plástico en lata 100 GR
10317220 10 g Frasco de plástico 10 GR
10773371 50 g Frasco de plástico en lata 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10502401 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 180071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    111.00€ / 100 g
    Ahorro 8.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32001-55-1
Fórmula molecular C5H6FN
Peso molecular (g/mol) 99.11
Número MDL MFCD00012436
Clave InChI GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
Nombre IUPAC piridina; hidrofluoruro
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen fluoride-pyridine
Nombre de nota 65-70%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 65-70%
Envase Frasco de plástico en lata
Cantidad 100 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Gravedad específica 1.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.11
Porcentaje de pureza 65-70%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.