missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cloruro de hidrógeno (estándar de conductividad), Chem Lab™

Código de producto. 11941357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11941357 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11941357 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.1149.0500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Olor Odorless
Forma física Líquido
Color Incolora
pH <0
Solubilidad Soluble
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hidrogeno cloruro solución
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.