Learn More
Cloruro de hidrógeno, puro, solución de 5 a 6N en 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11613069 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11613069 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10214950 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11613069 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 133700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    146.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.909
Densidad 0.9090g/mL
Fórmula molecular ClH
Fórmula lineal HCl
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Índice Merck 15,4831
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5N min.