Learn More
Bromuro de hidrógeno, solución pura, solución al 33 % de peso en ácido acético glacial, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1L
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11334996 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10011200 500 ml Frasco de vidrio 500 ML
10626132 1L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11334996 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123180025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    255.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 22.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Bromuro de hidrógeno, 31 a 34 % en peso (HBr), BrH, número de CAS-10035-10-6, 64-19-7, acide bromhydrique, ácido bromhídrico, ácido hidrobrómico anhidro, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, ácido hidrobrómico, hidrobromuro, bromuro de hidrógeno, 2,5 l, presión de vapor: 300 mmHg a 20 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-10-6 , 64-19-7
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 80.91
Número MDL MFCD00011323
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen bromide
Nombre de nota Pure
Color Amarillo
Forma física Solución fumante
Cantidad 2,5 l
Fórmula lineal HBr
Número UN 2922
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Temperatura de inflamación de 39 °C
Índice Merck 09, 4665
Nombre IUPAC bromuro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.9
Porcentaje de pureza 31 to 34 wt% (HBr)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,42
Presión de vapor 300 mmHg a 20 °C
Densidad 1.4200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen bromide, 33 wt% solution in glacial acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen bromide