Learn More
Esculape Laboratoire™ Compresas de hidrogel
Código de producto. 11798383
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11798383 10 x 10 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11798383 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 3170403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.67€
    7.07€ / paquete de 1
    Ahorro 7.60€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
La compresa para quemaduras con hidrogel ayuda a reducir la hinchazón a la vez que refresca de inmediato, alivia el dolor e hidrata la piel
La compresa para quemaduras con hidrogel ayuda a reducir la hinchazón a la vez que refresca de inmediato, alivia el dolor e hidrata la piel.
  • Botiquín de primeros auxilios fácil de llevar para cuatro personas
  • Bolsa roja suave con cremallera doble de nailon y trabilla para el cinturón
  • Incluye: 1 manta isotérmica; 2 paquetes de 5 apósitos; 1 rollo de esparadrapo de 5 m x 20 mm; 2 vendas de gasas de 3 m x 70 mm; 10 vendas adhesivas; 4 grapas de fijación; 3 apósitos alcohólicos; 3 apósitos para clorhexidina; 3 apósitos antigolpes; 3 apósitos para picaduras de mosquito; 1 par de tijeras; 1 par de pinzas; 2 pares de guantes de vinilo; 1 guía de primeros auxilios
Especificaciones
Tipo de producto Compresa de hidrogel
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm
Para utilizar con (aplicación) Para enfriamiento inmediato de la quemadura