Learn More
Esculape Laboratoire™ Prensa de hidrogel
Código de producto. 11708393
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11708393 20 x 20 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11708393 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 3170503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    13.24€ / paquete de 1
    Ahorro 14.06€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Hidrogel estéril, adecuado para todo tipo de quemaduras térmicas
  • Compresa de hidrogel estéril
  • Tamaño: 20 x 20 cm
  • Permite el enfriamiento inmediato de la quemadura
  • Alivia el dolor, interrumpe el desarrollo profundo de la quemadura
  • Reduce el edema y favorece la hidratación local
  • Para todo tipo de quemaduras térmicas (1º, 2º y 3º grado)
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Todos los tipos de quemaduras térmicas