Learn More
Ácido fluorhídrico, TRC
Código de producto. 30406833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30406833 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Cantidad 1 g
Fórmula molecular FH
Sinónimo Alsurf 45, Anhydrous hydrofluoric Acid, Antisal 2b, Fluorhydric Acid, Fluoric Acid, Fluorine Hydride (FH), Fluorine Monohydride, G-C Hydrofluoride Gel, Hydrofluoric Acid Gas, Hydrogen Fluoride, Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Monofluoride, Porcelain Conditioner, SA-X, Ultradent Porcelain Etch, Urine Luck 6.3, Vita Ceramic etch
Fórmula InChI InChI=1S/FH/h1H
SMILES F
Nombre IUPAC fluorano
Peso molecular (g/mol) 20.0064
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.0062