Learn More
Ácido fluorhídrico, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Solstice
Código de producto. 15642980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
4 x 2.5L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15642980 6 x 1 l paquete de 6
15602980 1 l 1 litro
15612980 2,5 l 2.50 litro
15632980 5L. 5 litros
15622980 4 x 2.5L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15642980 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 301036X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    101.30€ / paquete de 6
    Ahorro 268.70€
    72% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, ≥40%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
Nombre de nota Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%
Punto de ebullición de 110 °C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Densidad 1,15 g/ml a 25 °C (doc.)
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 6 x 1 l
Fórmula lineal HF
Número UN UN1790
SMILES [H+].[F-]
Nombre IUPAC fluorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01
Porcentaje de pureza >40%
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300+H310+H330-Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride