Learn More
Hydrofluoric Acid, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15680530 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
30 kg
Tamaño de la unidad:
30 Kg
5 litros
15680530 5 L 5 litros
15670530 30 kg 30 Kg
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15680530
Marca: Honeywell-Fluka 010105L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Puriss.,≥40%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nombre IUPAC fluorano
SMILES F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric Acid
Concentración ≥40%
Densidad 1.15g/mL at 25°C
Presión de vapor 25mmHg (20°C)
Cantidad 5 L
Número UN 1790
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01g/mol
Grado puriss.