Learn More
Ácido fluorhídrico, Solstice
Código de producto. 16655853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16655853 5 l Frasco de plástico 5 litros
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16655853 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40213H5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    162.21€ / 5 litros
    Ahorro 13.79€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Grado de semiconductores (17736), 49,5-50,5%
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Punto de ebullición 105 °C (1,013 hPa)
% mín. CAS ≥40.00%
% máx. CAS <60.00%
Envase Frasco de plástico
Notas de grado de pureza Ácido de grado semiconductor
Cantidad 5 l
Fórmula molecular FH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011346
Beilstein 1098214
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228