Learn More
Ácido fluorhídrico, grado ambiental plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500mL.
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400191 500mL. 500 ml
11319027 250 mL 250 ml
11410191 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11400191 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038746.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
Color Incolora
Punto de ebullición de 112 °C
Densidad 1.16 g/mL
Olor Cáustico
Cantidad 500mL.
Forma física Destilación de cuarzo líquido, doble subebullición
Número UN UN1790
Índice Merck 14,4790
Nombre IUPAC fluorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01
Porcentaje de pureza 47 to 51%
Grado Más medioambiental