Learn More
Ácido fluorhídrico, para análisis, solución de entre el 48 y el 51 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mL.
500mL.
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627382 25mL. Frasco de plástico 25 ML
10286370 500mL. Frasco de plástico 500 ML
10753144 2,5 L Frasco de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10627382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    31.70€ / 25 ml
    Ahorro 1.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
SMILES F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
Color Incolora
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 105,0 °C
Densidad 1.1500g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,5 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,15
Cantidad 25mL.
Fórmula lineal HF
Forma física Líquido
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Índice Merck 15, 4827
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20
Porcentaje de pureza 48 to 51%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.