Learn More
Ácido fluorhídrico, reactivo para ACS, solución al 48-51 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10370234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10370234 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10370234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423800025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    125.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 10.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 105,0 °C
Densidad 1.1500g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,5 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,15
Cantidad 2,5 kg
Fórmula molecular FH
Fórmula lineal HF
Número MDL MFCD00011346
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formula Weight (peso de la fórmula) 20
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.