Learn More
Ácido fluorhídrico, reactivo para ACS, solución al 48-51 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741452 500g Frasco de plástico 500 GR
10637581 25 g Frasco de plástico 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10741452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    47.60€ / 500 g
    Ahorro 3.90€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
SMILES F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
Color Incolora
Nombre de nota 48.0-51.0%
Punto de fusión de -35,0 °C
Punto de ebullición de 105,0 °C
Densidad 1.1500g/mL
Metales pesados (como Pb) 0,5 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,15
Cantidad 500g
Fórmula lineal HF
Forma física Líquido
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20
Porcentaje de pureza 48.0 to 51.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.