Learn More
Hydrofluoric Acid, 48%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15608460 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15608460 25 mL Poly bottle 25 ml
15636720 500 mL Poly bottle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15608460 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 69506825ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 48 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-39-3
Fórmula molecular FH
Peso molecular (g/mol) 20.01
Número MDL MFCD00011346
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
SMILES F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrofluoric acid
pH Acidic
Color Colorless
Punto de fusión -35°C
Punto de ebullición ∼105°C
Densidad 1.15g/mL at 25°C
Olor Stinging
Envase Poly bottle
Presión de vapor 25mmHg (20°C)
Cantidad 25 mL
Forma física Líquido
Número UN UN1790B
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.01g/mol
Porcentaje de pureza 48%