Learn More
Ácido fluorhídrico, 48 %, para uso electrónico, Fisher Chemical
Código de producto. 10676832 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676832 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2,5 LT
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10676832 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1425/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7664-39-3
Punto de fusión -35°C
Punto de ebullición 105°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular FH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011346
Sinónimo hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clave InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nombre IUPAC fluoruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formula Weight (peso de la fórmula) 20g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.