Learn More
Ácido fluorhídrico, 40 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Ácido fluorhídrico, 40%, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1 |
| Color | Incoloro |
| Punto de fusión | -35 °C |
| Punto de ebullición | de 105 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 2,5 l |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 20g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrofluoric acid, 40% solution in water
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride