Learn More
Hidroflumetiazida-13CD2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroflumethiazide-13CD2 |
| CAS | 1189877-11-9 |
| Fórmula molecular | C713CH6D2F3N3O4S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)/i3+1D2 |
| SMILES | [2H][13C]1([2H])Nc2cc(c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,3-dideuterio-1,1-dioxo-6-(trifluorometil)-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.0067 |