Learn More
Hidroflumetiazida-13CD2, TRC
Código de producto. 30396723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30396723 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7146321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroflumethiazide-13CD2
CAS 1189877-11-9
Fórmula molecular C713CH6D2F3N3O4S2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)/i3+1D2
SMILES [2H][13C]1([2H])Nc2cc(c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3-dideuterio-1,1-dioxo-6-(trifluorometil)-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 334.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0067
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.