Learn More
Hidrodolasetrón, TRC
Código de producto. 30397566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397566 5 mg
30390376 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7147555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127951-99-9
Fórmula molecular C19 H22 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 326.39
Sinónimo 2,6-Methano-2H-quinolizine, 1H-indole-3-carboxylic acid deriv., 1H-Indole-3-carboxylic Acid Octahydro-3-hydroxy-2,6-methano-2H-quinolizin-8-yl Ester, MDL 74156, Reduced Dolasetron
SMILES O[C@@H]1CN2[C@@H]3CC(CC2C[C@H]1C3)OC(=O)c4c[nH]c5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrodolasetron
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O3/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17/h1-4,9,11-14,18,20,22H,5-8,10H2/t11-,12+,13?,14?,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.163