Learn More
Hidrocumarina, TRC
Código de producto. 30392350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392350 25 g
30398921 5 g
30400492 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71455525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-84-6
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
Nombre IUPAC 3,4-Dihidrocromen-2-ona
SMILES O=C1CCc2ccccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydrocoumarin
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524