Learn More
Sulfobenzoato sódico de hidrocortisona, Mikromol™
Descripción
Sulfobenzoato sódico de hidrocortisona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate |
| CAS | 33767-03-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H33 O9 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-[(3-sulfobenzoyl)oxy]-, monosodium salt, (11β)- (9CI), Cortisol, 21-(m-sulfobenzoate), monosodium salt (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34O9S.Na/c1-26-10-8-18(29)13-17(26)6-7-20-21-9-11-28(33,27(21,2)14-22(30)24(20)26)23(31)15-37-25(32)16-4-3-5-19(12-16)38(34,35)36;/h3-5,12-13,20-22,24,30,33H,6-11,14-15H2,1-2H3,(H,34,35,36);/q;+1/p-1/t20-,21-,22-,24+,26-,27-,28-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)c5cccc(c5)S(=O)(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | sodio;3-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetoxi]carbonilbencenosulfonato |
| Mostrar más |