Learn More
Fosfato de sodio de hidrocortisona, TRC
Código de producto. 30136498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136498 10 g 10 g
30010076 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71469010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6000-74-4
Fórmula molecular C21 H29 O8 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 486.4
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(phosphonooxy)-, sodium salt (1:2), (11β)-, Cortisol 21-phosphate disodium salt (6CI), Cortisol, 21-(dihydrogen phosphate), disodium salt (7CI,8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(phosphonooxy)-, disodium salt, (11β)- (9CI), Cleiton, Cortisol sodium phosphate, Disodium hydrocortisone 21-phosphate, Efcortesol, Hydrocortisone 21-disodium phosphate, Hydrocortisone 21-disodium salt, Hydrocortisone 21-phosphate disodium, Hydrocortisone 21-phosphate disodium salt, Hydrocortisone 21-sodium phosphate, Hydrocortisone disodium phosphate, Hydrocortisone sodium phosphate, Hydrocortone phosphate, Physiocortison, Sodium cortisol 21-phosphate, Sodium hydrocortisone 21-phosphate
Nombre IUPAC disodio; [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopentta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone Sodium Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.1395
Porcentaje de pureza >95%