Learn More
Hydrocortisone, MedChemExpress
Código de producto. 16442539
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442539 1 g 1 g
16411448 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442539 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN05831g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30O5
Cantidad 1 g
Sinónimo Cortisol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 362.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.46
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation