Learn More
Sal Sodioa Hemisuccinato de Hidrocortisona, TRC
Código de producto. 30012715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012715 1 g 1 g
30004481 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7146801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125-04-2
Fórmula molecular C25 H33 O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 484.51
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (11β)-, Cortisol, 21-(hydrogen succinate), monosodium salt (8CI), Cortisol, hydrogen succinate, sodium salt (7CI), Cortisol, succinate, sodium salt (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, monosodium salt, (11β)- (9CI), A-HydroCort, Buccalsone, Corlan, Cortisol 21-sodium succinate, Cortisol hemisuccinate sodium salt, Cortisol sodium hemisuccinate, Cortisol sodium succinate, EF-Cortelan Soluble, Emi-Corlin, Flebocortid, Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone 21-sodium succinate, Hydrocortisone 21-sodium succinide, Hydrocortisone 21-succinate sodium salt, Hydrocortisone hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone sodium 21-hemisuccinate, Hydrocortisone sodium hemisuccinate, Hydrocortisone sodium succinate, Intracort, Nordicort, Oralsone, Sodium 17-hydroxycorticosterone 21-succinate, Sodium hydrocortisone 21-hemisuccinate, Sodium hydrocortisone 21-succinate, Sodium hydrocortisone succinate, Solu-Cortef, Solu-Glyc, U 4905
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoxoxi]-4-oxobutanoato
SMILES [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone Sodium Succinate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.2073