Learn More
Hydrocortisone cypionate, MedChemExpress
Código de producto. 16473139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473139 1 mg 1 miligramo
16440676 20 mg 20 miligramos
16440159 10 mg 10 miligramos
16402358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00089
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone cypionate
CAS 508-99-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H42O6
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (256.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CCC3CCCC3)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC4=CC5=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])[C@@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 486.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.64
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation