Learn More
Hidrocortisona (cortisol), Mikromol™
Código de producto. 18011610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18011610 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18011610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0185.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrocortisona (cortisol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Nombres de analitos o componentes Hydrocortisone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H30 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydrocortisone, Cortisol, 11beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. A (Pharmeuropa), 17-Hydroxycorticosterone, Acticort, Aeroseb HC, Ala-Cort, Anflam, Anti-inflammatory hormone, CCN 90306A, CaldeCort Spray, Cetacort, Cobadex, Cort-Dome, Cortanal, Cortef, Cortenema, Corticreme, Cortifan, Cortiment, Cortispray, Cortonema, Cortril, Dermacort, Dermocortal, Dermolate, Dihydrocostisone, Dioderm, Domolene-HC, Efcorbin, Efcortelan, Eldecort, Epiderm H, Esiderm H, Evacort, Ficortril, Genacort, HC, Heb-Cort, Hidro-Colisona, Hycort, Hycortol, Hycortole, Hydracort, Hydrasson, Hydro-Adreson, Hydrocort, Hydrocortal, Hydrocorticosterone, Hydrocortisyl, Hydrocortone, Hydroskin, Hytone, Hytone lotion, Incortin-H, Kendall's compound F, Lacticare HC, Medicort, Mildison, NSC 10483, Nutracort, Optef, Otosone-F, Penecort, Permicort, Polcort H, Reichstein's substance M, Scheroson F, Signef, Synacort, Tarcortin, Texacort, Texacort lotion 25, Timocort, Topicort, Traumaide, U 1851, Zenoxone, 11beta,17,21-Trihydroxyprogesterone, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11beta-Hydroxycortisone, 17alpha-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, Hydrocortisone, Hydrocortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity A, Prednisolone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 362.46
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362,2093 g/mol