Learn More
Butirrato de hidrocortisona, TRC
Código de producto. 30395456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395456 10 g -
30405308 1 g 1 g
30393241 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71460510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13609-67-1
Fórmula molecular C25 H36 O6
Peso molecular (g/mol) 432.55
Sinónimo Cortisol, 17-butyrate (6CI,8CI), (11β)-11,21-Dihydroxy-17-(1-oxobutoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Butyric acid, 17-ester with cortisol (8CI), 4-Pregnene-11β,21-dihydroxy-17α-butyryloxy-3,20-dione, Alfason, Hydrocortisone 17-butyrate, Hydrocortisone 17α-butyrate, Hydrocortisone butyrate, Laticort, Locoid, Plancol
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone Butyrate (Hydrocortisone 17-Butyrate)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2512