Learn More
Hydrocortisone buteprate, MedChemExpress
Descripción
Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is a medium potent, non-halogenated double-ester of hydrocortisone with a favorable benefit/risk ratio for the treatment of inflammatory skin disorders. Hydrocortisone buteprate (Hydrocortisone probutate) is available as a 0.1% cream or ointment formulation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone buteprate |
| CAS | 72590-77-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H40O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hydrocortisone probutate HBP |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (511.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCC(OCC([C@@]1([C@@]2([C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)([H])CC1)C)OC(CCC)=O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 488.61 |
| Mostrar más |