Learn More
Hydrocortisone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16448666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1183
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone acetate
CAS 50-03-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hydrocortisone 21-acetate Cortisol 21-acetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 404.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.5
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation