Learn More
Acetato de hidrocortisona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439236 1 g 1 g
11449236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18089.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.83€
    38.65€ / 1 g
    Ahorro 6.18€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404.50 g/mol
Hydrocortisone acetate is used to treat hemorrhoids and itching/swelling in the rectum and anus. It is used to treat certain intestinal problems (such as ulcerative colitis of the rectum and other rectal/anal inflammatory conditions).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese en la oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-03-3
Fórmula molecular C23H32O6
Peso molecular (g/mol) 404.50
Número MDL MFCD00037714
Clave InChI ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Sinónimo hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone acetate
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2066841
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4787
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil]
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.51
Porcentaje de pureza ≥97%