Learn More
Hydrocortisone, 98%, Thermo Scientific™
35.30€ - 108.65€
| CAS | 50-23-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H30O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 362.466 |
| Número MDL | MFCD00011654 |
| Clave InChI | JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N |
| Sinónimo | hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril |
| PubChem CID | 5754 |
| ChEBI | CHEBI:17650 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| SMILES | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11477747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.03 |
1g |
35.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11487747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.06 |
5g |
120.00€ 108.65€ / 5 g Ahorro 11.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 50-23-7 | |
| 362.466 | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| 5754 | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| C21H30O5 | |
| MFCD00011654 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| CHEBI:17650 | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
Especificaciones
| Hydrocortisone | |
| 98% | |
| C21H30O5 | |
| 1354819 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one | |
| 5754 | |
| 362.47 |
| 50-23-7 | |
| Odorless | |
| MFCD00011654 | |
| 14,4787 | |
| It is soluble in DMSO and ethanol. | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O | |
| 362.466 | |
| CHEBI:17650 | |
| 98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360Df-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-020-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GM8925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Hydrocortisone
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone