Learn More
Hydrocortisone, 98%
Código de producto. 11487747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487747 5 g 5 g
11477747 1 g 1 g
11497747 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16292.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.60€
    108.65€ / 5 g
    Ahorro 23.95€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 50-23-7 | C21H30O5 | 362.466 g/mol
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-23-7
Fórmula molecular C21H30O5
Número MDL MFCD00011654
Clave InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinónimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
Punto de fusión 213°C to 215°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Beilstein 1354819
Índice Merck 14,4787
Información de solubilidad It is soluble in DMSO and ethanol.
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 362.466
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.47
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocortisone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone